Learn More
DWK Life Sciences Pantalla de soporte de acero inoxidable
Para conjunto de filtración en vacío. Las pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
Marca:  DWK Life Sciences 419364
103.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40830kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11591315
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para conjunto de filtración en vacío.Las pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
  • Acero inoxidable
  • Para el uso con conjuntos de 47 mm
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de filtración en vacío de 47 mm
Acero inoxidable