Learn More
DWK Life Sciences Pantalla de soporte de acero inoxidable
Para conjunto de filtración en vacío. Las pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
82.50€ - 147.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11591315
|
DWK Life Sciences
419364 |
Conjunto de filtración en vacío de 47 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11768959
|
DWK Life Sciences
419337 |
Conjunto de filtración en vacío de 25mm |
82.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para conjunto de filtración en vacío.Las pantallas de soporte de acero inoxidable Wheaton™ se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
- Acero inoxidable
- Para uso con conjunto de 47 mm
Especificaciones
Acero inoxidable |