Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico CryoELITE™
El vial con faldón Loctagon CryoELITE proporciona estabilidad en posición vertical y se fija en la gradilla CryoELITE Benchmate, lo que facilita abrir y cerrar el vial con una sola mano.
Marca: DWK Life Sciences W985919
291.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.14310kg
Description
CryoELITE Vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand.
El exclusivo diseño de fabricación del vial CryoELITE tiene una mayor superficie de contacto entre el tapón y el vial para un sellado total. A este vial autoestable se le puede añadir un inserto con código de barras de matriz de datos en 2D en el fondo (n.º de cat. W985880), que lo identifica de forma único para conseguir una trazabilidad permanente. El inserto con código de barras en el fondo, que se puede adquirir por separado, se ajusta con facilidad en el fondo del vial ejerciendo presión. El formato del fondo del vial proporciona una visualización de la muestra sin obstáculos y permite el escaneo automatizado del código de barras, especialmente, cuando se utiliza con la caja para congelador Wheaton KeepIT-100™ (n.º de cat. serie W651700). Esto se traduce en un sellado con tapón de rendimiento excepcional que supera los estándares de DOT en un 35 % de media, por lo que el vial CryoELITE es ideal para el transporte de muestras clínicas. Los tapones y los viales están fabricados con polipropileno criogénico virgen de baja adherencia.
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de grado radiológico
- Con tapones de siete colores diferentes: azul, rosa, verde, amarillo, rojo, blanco y natural
- Viales con rosca externa e interna
- Su diseño da como resultado una resistencia a la presión con un rendimiento mucho superior a lo establecido en las normativas del gobierno
Specifications
Amarillo | |
Transparente | |
Estéril | |
1,96 in | |
Independiente | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
500/caja | |
Vial criogénico |
12 mm | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Interno | |
Sí | |
Polipropileno | |
50 mm | |
DOT, IATA | |
Sí |