Learn More
DWK Life Sciences Viales para almacenamiento criogénico CryoELITE™
El vial con faldón Loctagon CryoELITE proporciona estabilidad en posición vertical y se fija en la gradilla CryoELITE Benchmate, lo que facilita abrir y cerrar el vial con una sola mano.
234.00€ - 530.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Estilo de rosca | Interno |
Estilo de la base | Independiente |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color del tapón | Esterilidad | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color del tapón | Esterilidad | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11561355
|
DWK Life Sciences
W985915 |
1,2 ml | Natural | Estéril | Sí |
234.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11591345
|
DWK Life Sciences
W985902 |
2 ml | Natural | No estéril | Sí |
530.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11501355
|
DWK Life Sciences
W985903 |
2 ml | Natural | No estéril | No |
432.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11571355
|
DWK Life Sciences
W985916 |
2 ml | Blanco | Estéril | Sí |
276.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11581355
|
DWK Life Sciences
W985917 |
2 ml | Rojo | Estéril | Sí |
307.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11591355
|
DWK Life Sciences
W985918 |
2 ml | Rosa | Estéril | Sí |
307.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11501365
|
DWK Life Sciences
W985919 |
2 ml | Amarillo | Estéril | Sí |
307.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11511365
|
DWK Life Sciences
W985920 |
2 ml | Verde | Estéril | Sí |
320.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11521365
|
DWK Life Sciences
W985921 |
2 ml | Azul | Estéril | Sí |
307.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11541365
|
DWK Life Sciences
W985923 |
3 ml | Natural | Estéril | Sí |
326.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11531365
|
DWK Life Sciences
W985922 |
2 ml | Natural | Estéril | Sí |
276.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11556295
|
DWK Life Sciences
W985924 |
4 ml | Natural | Estéril | Sí |
349.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11566295
|
DWK Life Sciences
W985925 |
5 ml | Natural | Estéril | Sí |
366.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
CryoELITE Vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand.
The unique manufacturing design of the CryoELITE vial creates more cap to vial surface contact for an absolute seal. The freestanding vial accommodates an optional 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert (Mfr. No. W985880); which provides a unique identifier for permanent traceability. The bar code bottom insert; which can be purchased separately, easily press fits into the bottom of the vial. The vial bottom format provides unrestricted sample viewing and allows for automated scanning of bar code especially when used with the Wheaton KeepIT-100™ Freezer Box (Mfr. No. W651700 Series). This results in exceptional cap seal performance exceeding DOT standards by an average of 35%, making the CryoELITE vial ideal for the transport of clinical samples. Caps and vials are made from low binding cryogenic, virgin polypropylene.
- Made from cryogenic, radiation grade, virgin polypropylene
- Seven different cap colors, Blue, Pink, Green, Yellow, Red, White, and Natural
- Externally and internally threaded vials
- Design results in pressure resistance performance well in excess of government standards
Especificaciones
12 mm | |
Polipropileno | |
Independiente | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
Vial criogénico |
Transparente | |
Interno | |
Sí | |
Polipropileno | |
DOT, IATA |