Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilicate Glass Coliwasa Samplers
Offer excellent chemical resistance and can be cleaned repeatedly
630.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Material de los cierres | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Capacidad (imperial) | 6,76 oz |
Capacidad (métrico) | 200 mL |
Diámetro de la abertura (imperial) | 0,5 in |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12487301
|
DWK Life Sciences
885230 |
Muestreador Coliwasa sin puntuación |
630.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12497301
|
DWK Life Sciences
885231 |
Muestreador Coliwasa puntuado previamente |
630.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- PTFE seal permits sampling to within 0.5 in. (1.3cm) of drum bottom
- Positive seal allows transfer of sample to bottle without any loss
- A 200mL sample may be obtained from a full 55 gal. (208L) drum
- Available prescored for disposal after a single use or unscored for repeated use
Información de órdenes
Capacity: 6.8 oz. (200mL); Dimensions: 0.88 in. dia. x 42 in.L (2.2 x 107cm)
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
6,76 oz | |
0,5 in | |
1,3 cm | |
42 in |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
200 mL | |
0,86 in | |
2,2 cm | |
106,6 cm |