Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilicate Glass Coliwasa Samplers
Offer excellent chemical resistance and can be cleaned repeatedly
Marca: DWK Life Sciences 885230
Detalles adicionales : Peso : 4.62660kg
Descripción
- El sello de PTFE permite el muestreo hasta 0,5 pulg. (1,3 cm) de fondo del tambor
- El sellado positivo permite la transferencia de la muestra a la botella sin ninguna pérdida
- Se puede obtener una muestra de 200 ml de una llena de 55 gal. (208 l) tambor
- Disponible previamente para su eliminación después de un solo uso o sin puntuación para uso repetido
Información de órdenes
Capacidad: 6,8 oz. (200 ml); Dimensiones: 0.88 pulg. de diámetro x 42 pulg. l (2,2 x 107 cm)
Especificaciones
Muestreador Coliwasa sin puntuación | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
200 mL | |
0,86 in | |
2,2 cm | |
106,6 cm |
Vidrio de borosilicato | |
6,76 oz | |
0,5 in | |
1,3 cm | |
42 in |