Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtración de 1000 ml Wheaton™ con junta 40/35
Recomendado para filtración general
300.00€ - 307.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 90mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tamaño de poro | De 40 a 60 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de partículas o contaminación microbiológica |
N.º por caja | 1/caja |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11794329
|
DWK Life Sciences
635525 |
1000 mL |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12427131
|
DWK Life Sciences
635527 |
1 L |
300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Conjunto de filtración de 90mm | |
De 40 a 60 μm | |
1/caja |
Vidrio de borosilicato | |
Análisis de partículas o contaminación microbiológica |