Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtración de 1000 ml Wheaton™ con junta 40/35
Recomendado para filtración general
Marca: DWK Life Sciences 635525
248.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.69300kg
Especificaciones
Manguera de 0,25 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
Análisis de partículas o contaminación microbiológica | |
Matraz de filtración |
Conjunto de filtración de 90mm | |
De 40 a 60 μm | |
1/caja | |
1000 mL |