Learn More
DWK Life Sciences Embudo para montaje de filtración de 47 mm
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca: DWK Life Sciences 419415
113.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Solo embudo.
Descripción
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios
- Componentes de vidrio fabricados de vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio | |
Embudo |
Conjunto de filtración de 47 mm | |
1 | |
500 mL |