Learn More
DWK Life Sciences Embudo para montaje de filtración de 47 mm
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
96.65€ - 138.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración de 47 mm |
Material | Vidrio |
N.º por caja | 1 |
Tipo | Embudo |
Includes: Funnel only.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10544672
|
DWK Life Sciences
419420 |
1000 mL |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11571315
|
DWK Life Sciences
419350 |
300 mL |
96.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11728859
|
DWK Life Sciences
419415 |
500 mL |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas para producir una filtración ultralimpia
- Componentes fabricados con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos WHEATON 33 que cumple con los requisitos del Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
- Los matraces cuentan con conexión de manguera n.º .2 para tubos de 6 mm (0.25 pulg) de DI
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio | |
Embudo |
Conjunto de filtración de 47 mm | |
1 |