Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de líquidos de HDPE de 20 ml: Tapones de polipropileno
Mantenga la integridad de las juntas con una gran variedad de revestimientos para tapón. Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE rígido pero flexible.
Marca: DWK Life Sciences 986701
189.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.05000kg
Descripción
Mantenga la integridad de los cierres con una gran variedad de revestimientos para tapón.Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE, rígido pero flexible.
- Revestimientos de polietileno con espuma resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, alcohol, aceites, productos cosméticos domésticos y productos acuosos
- Revestimientos de lámina metálica/pulpa resistentes a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
Información de órdenes
de D.E. x Al: 27 x 61 mm con tapón. D.I. de cuello mínimo: 12,3 mm. Envasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales. Envasados con tapones acoplados o con los tapones envasados por separado. Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
Especificaciones
Lámina de metal/pulpa | |
27 mm | |
Blanco | |
20 ml | |
Bandeja | |
Wheaton™ | |
Polipropileno | |
61 mm |
0,5 in | |
12,7 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
2,4 in | |
0,67 oz | |
20 mL | |
Tapón de rosca | |
Vial de centelleo |