Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de líquidos de HDPE de 20 ml: Tapones de polipropileno
Mantenga la integridad de las juntas con una gran variedad de revestimientos para tapón. Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE rígido pero flexible.
199.00€ - 239.00€
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 12,7 mm
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Material del cierre Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material del cierre Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
10418721
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986700
Polipropileno Polietileno expandido
214.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11738839
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986704
Polietileno Sin septum
239.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10264472
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
986701
Polipropileno Lámina de metal/pulpa
199.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mantenga la integridad de los cierres con una gran variedad de revestimientos para tapón.Los viales de centelleo líquido Wheaton™ se han fabricado con plástico de HDPE, rígido pero flexible.
  • Revestimientos de polietileno con espuma resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, alcohol, aceites, productos cosméticos domésticos y productos acuosos
  • Revestimientos de lámina metálica/pulpa resistentes a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
Información de órdenes
de D.E.x Al:27 x 61 mm con tapón.D.I. de cuello mínimo: 12,3 mm.Envasados en bandejas, cada una de las cuales puede contener 100 viales.Envasados con tapones acoplados o con los tapones envasados por separado.Las cajas de 1000 viales se envasan en una única bolsa de plástico con los tapones en una bolsa independiente.
Especificaciones
Especificaciones
0,5 in
12,7 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
2,4 in
0,67 oz
61 mm
27 mm
Blanco
20 ml
Bandeja
Tapón de rosca