Learn More
Cytiva Papel de filtro cualitativo Whatman™-grado 1573:
Alta resistencia a la humedad gracias a la resina químicamente estable
55.90€ - 181.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 25 μm |
Tamaño de poro | De 12 a 25 μm |
Velocidad de filtración | Aprox. 25 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11398824
|
Cytiva
10314712 |
150 mm |
55.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11328834
|
Cytiva
10314726 |
290 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11308834
|
Cytiva
10314714 |
185 mm |
97.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Papel de filtro rápido con elevada resistencia a la humedad
- Facilita el raspado o lavado del precipitado
- Resistente a muchas soluciones de ácido sulfúrico, nítrico, hidroclórico y álcalis
Especificaciones
Circulares | |
25 μm | |
Aprox. 25 s | |
Grado 1573 |
Celulosa | |
De 12 a 25 μm | |
Papel de filtro rápido con alta resistencia a la humedad. Tiene una superficie muy lisa, lo que facilita el raspado o el lavado del precipitado. |