Learn More
Cytiva Papel de filtro cualitativo Whatman™-grado 1573:
Alta resistencia a la humedad gracias a la resina químicamente estable
Marca: Cytiva 10314714
87.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- Papel de filtro rápido con elevada resistencia a la humedad
- Facilita el raspado o lavado del precipitado
- Resistente a muchas soluciones de ácido sulfúrico, nítrico, hidroclórico y álcalis
Especificaciones
Filtro de papel cualitativo con resistencia a la humedad de grado 1573, círculo, 185 mm | |
Celulosa | |
De 12 a 25 μm | |
Papel de filtro rápido con alta resistencia a la humedad. Tiene una superficie muy lisa, lo que facilita el raspado o el lavado del precipitado. | |
Ø 185 mm | |
185 mm |
Circulares | |
25 μm | |
Aprox. 25 s | |
Grado 1573 | |
7,2 in |