Learn More
Cytiva Dispensadores de rollo de indicadores de pH
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los dispensadores de rollo de indicadores de pH SR Whatman™ están disponibles tanto en intervalo completo como estrecho.
21.20€ - 31.90€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de pH de rutina |
---|---|
Tipo | Dispensador de indicador de pH |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11340674
|
Cytiva
2600-101A |
Desde 0,5 hasta 5,5 |
21.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11360674
|
Cytiva
2600-103A |
De 6,4 a 8 |
21.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330674
|
Cytiva
2600-100A |
De 1 a 14 |
23.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10052251
|
Cytiva
2611-628 |
Desde 1 hasta 11 |
31.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11350674
|
Cytiva
2600-102A |
Desde 4 hasta 7 |
21.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11370674
|
Cytiva
2600-104A |
De 8 a 10 |
21.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se usa para la determinación rápida de valores de pH
Combinan facilidad de uso con una increíble exactitud y uniformidad.- Lecturas de pH instantáneas
- Exactitud para una amplia gama de análisis de pH de rutina
- Económicos
- Cómodos y portátiles para su uso sobre el terreno
Especificaciones
Pruebas de pH de rutina | |
Dispensador de indicador de pH |