Learn More
Cytiva Dispensadores de rollo de indicadores de pH
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los dispensadores de rollo de indicadores de pH SR Whatman™ están disponibles tanto en intervalo completo como estrecho.
Marca: Cytiva 2600-103A
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Se usa para la determinación rápida de valores de pH
- Lecturas de pH de forma instantánea
- Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
- Cómodo y portátil para un uso de campo
Especificaciones
De 6,4 a 8 | |
Bobina | |
Pruebas de pH de rutina | |
Dispensador de indicador de pH |