Learn More
Cytiva Indicadores de pH
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
17.35€ - 38.95€
Especificaciones
Incluye | Tabla de comparación de colores |
---|---|
Tipo | Papel indicador |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11354974
|
Cytiva
10362000 |
Desde 0 hasta 14 | 100/Paq. |
24.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11364974
|
Cytiva
10362010 |
De 2 a 9 | 100/pack |
21.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11919347
|
Cytiva
10362030 |
De 1 a 11 | 1 rollo |
17.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11375254
|
Cytiva
10360005 |
De 0 a 14 | 200/pack |
38.95€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proporciona una determinación rápida de valores de pH.Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Determine el pH mediante la tabla de comparación de color suministrada. Las tiras reactivas asumen un color determinado al entrar en contacto con la solución de muestra.
- Lecturas de pH de forma instantánea
- Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
- Barato
- Cómodo y portátil para un uso de campo. Estos indicadores de pH se han impregnado con una mezcla de varios indicadores
Especificaciones
Tabla de comparación de colores | |
Papel indicador |