Learn More
Cytiva Indicadores de pH
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Marca:  Cytiva 10362030
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11919347
  • 17.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporciona una determinación rápida de valores de pH.Los indicadores de pH Whatman™ están impregnados con una mezcla de varios indicadores que cambian de color al entrar en contacto con una solución de muestra en particular.
Determine el pH mediante la tabla de comparación de color suministrada. Las tiras reactivas asumen un color determinado al entrar en contacto con la solución de muestra.
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Barato
  • Cómodo y portátil para un uso de campo. Estos indicadores de pH se han impregnado con una mezcla de varios indicadores
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 11
Tabla de comparación de colores
Papel indicador
Rollo
1 rollo