Learn More
Cytiva Papel de transferencia de grado GB005
Recomendado para aplicaciones en las que un número reducido de papel de transferencia debe seguir garantizando una gran capacidad. El papel de transferencia de grado GB 005 Whatman™ garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
122.00€ - 615.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Recomendado para el blotting semiseco de proteínas |
---|---|
Formato | Lámina |
Material | Celulosa |
Grosor | 1,5 mm |
Grado | GB005 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10199320
|
Cytiva
10426994 |
58 cm | 58 cm |
615.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10339622
|
Cytiva
10426981 |
20 cm | 20 cm |
152.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11919257
|
Cytiva
10426972 |
15 cm | 15 cm |
122.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recomendado para aplicaciones en las que un número reducido de papel de transferencia debe seguir garantizando una gran capacidad.El papel de transferencia Whatman™ grado GB005 garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
Celulosa pura fabricada a partir de línteres de algodón de la más alta calidad sin aditivos para garantizar que no se produce contaminación durante las transferenciasEspecificaciones
Recomendado para el blotting semiseco de proteínas | |
Celulosa | |
GB005 |
Lámina | |
1,5 mm |