Learn More
Cytiva Papel de transferencia de grado GB005
Recomendado para aplicaciones en las que un número reducido de papel de transferencia debe seguir garantizando una gran capacidad. El papel de transferencia de grado GB 005 Whatman™ garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
Marca:  Cytiva 10426994
487.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10199320
  • 615.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendado para aplicaciones en las que un número reducido de papel de transferencia debe seguir garantizando una gran capacidad.El papel de transferencia Whatman™ grado GB005 garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
Celulosa pura fabricada a partir de línteres de algodón de la más alta calidad sin aditivos para garantizar que no se produce contaminación durante las transferencias
  • Fabricado y probado específicamente para aplicaciones de transferencia
  • Grosor: 1,5 mm
  • Ideal para aplicaciones en las que un número reducido de capas de papel de transferencia, que reducen el riesgo de capturar burbujas de aire, debe seguir garantizando una gran capacidad
  • Cortado de forma precisa según los tamaños de gel y membrana de transferencia más utilizados, lo que elimina la variación entre láminas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    58 cm
    Recomendado para el blotting semiseco de proteínas
    Celulosa
    1,5 mm
    GB005
    58 cm
    Lámina
    58 cm x 58 cm
    Whatman™