Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo doblados de grado 2V
Ahorra tiempo en el proceso de adaptar círculos a embudos cónicos. Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados de grado 2V Whatman™ proporcionan flujo medio y un índice de retención de partículas nominal de 8 μm a una velocidad de filtración mayor.
55.95€ - 376.00€
Especificaciones
Formato | Círculo preplegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Tamaño de poro | > 8 μm |
Velocidad de filtración | De 240 s |
Caudal | Medio |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11392915
|
Cytiva
1202-185 |
185 mm |
75.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330434
|
Cytiva
1202-385 |
385 mm |
295.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10211891
|
Cytiva
1202-240 |
240 mm |
107.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11322925
|
Cytiva
1202-320 |
320 mm |
168.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11350434
|
Cytiva
1202-500 |
500 mm |
376.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11382915
|
Cytiva
1202-150 |
150 mm |
57.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11372915
|
Cytiva
1202-125 |
125 mm |
55.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11340434
|
Cytiva
1202-400 |
400 mm |
326.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ahorra tiempo necesario para encajar círculos en embudos cónicos.Los papeles de filtro cualitativos plegados Whatman™ de grado 2 V proporcionan un flujo medio y una retención nominal de partículas de 8 μm a una velocidad de filtración más alta.
El papel filtro preplegado de grado 2V cuenta con un área de superficie adicional que permite una mayor capacidad de carga y menor tiempo de filtración.- Flujo medio y tasa nominal de retención de partículas de 8 μm
- Velocidad de filtración Herzberg de 240 s
- Acanalado (preplegado) para el uso sencillo con embudos de filtro cónicos
- Se puede utilizar para el análisis de suelos o la filtración general
Especificaciones
Círculo preplegado | |
> 8 μm | |
Medio | |
Grado 2V | |
Paquete de 100 |
Celulosa | |
De 240 s | |
Certificado para los métodos de análisis de cereales. Capacidad de carga normal; resistencia limitada a la humedad. | |
Medio fino | |
190 μm |