Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo doblados de grado 2V
Ahorra tiempo en el proceso de adaptar círculos a embudos cónicos. Los papeles de filtro para análisis cualitativo plegados de grado 2V Whatman™ proporcionan flujo medio y un índice de retención de partículas nominal de 8 μm a una velocidad de filtración mayor.
Marca: Cytiva 1202-150
Detalles adicionales : Peso : 0.19080kg
Descripción
Ahorra tiempo necesario para encajar círculos en embudos cónicos.Los papeles de filtro cualitativos plegados Whatman™ de grado 2 V proporcionan un flujo medio y una retención nominal de partículas de 8 μm a una velocidad de filtración más alta.
El papel de filtro preplegado de grado 2 V expone un área de superficie adicional, lo que permite una mayor capacidad de carga y un menor tiempo de filtración.- Caudal medio y retención nominal de partículas de 8µ m
- Velocidad de filtración de Herzberg de 240 s
- Acanalado (pre-plisado) para un uso fácil con embudos de filtro cónicos
- Puede usarse para análisis de suelos o filtración general
Especificaciones
Papel de filtro preplegado de grado 2V para análisis cualitativo, círculo de 150 mm (100 unidades) | |
Celulosa | |
De 240 s | |
Certificado para los métodos de análisis de cereales. Capacidad de carga normal; resistencia limitada a la humedad. | |
Medio fino | |
190 μm | |
5,9 in |
Círculo preplegado | |
> 8 μm | |
Medio | |
Grado 2V | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
150 mm |