Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™ son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de pilas y los métodos de absorción del control de contaminación.
442.00€ - 515.00€
Especificaciones
Descripción | Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. |
---|---|
Formato | Lámina |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 1,6 μm |
Caudal | 143 mL/min |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11370564
|
Cytiva
1820-866 |
Filtro de retención fina |
442.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380564
|
Cytiva
1820-915 |
Filtro de retención fina |
515.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
Prefiltro de fibra de vidrio sin ligante• Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872
• Muy gran pureza química
Especificaciones
Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. | |
Vidrio de borosilicato | |
143 mL/min | |
Grado GF/A | |
932 °F | |
0,01 in | |
Filtro de retención fina |
Lámina | |
1,6 μm | |
Se utiliza para el filtrado general de laboratorio de alta eficacia, incluida la supervisión de contaminación del agua en efluentes, filtrado de agua, cultivos de bacterias y algas, análisis de productos alimenticios, filtrado de proteínas y radioinmunoensayo de β e débil | |
Lámina | |
de 500 °C | |
0.26 mm |