Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™ son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de pilas y los métodos de absorción del control de contaminación.
Marca: Cytiva 1820-866
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Caudal alto
- Gran capacidad de carga
- Monitorización de efluentes de contaminación del agua
- Filtrado de agua, algas, cultivos bacterianos
- Análisis de alimentos
- Filtración de proteínas
- Radioinmunoensayo de βemisores débiles
Especificaciones
Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. | |
Vidrio de borosilicato | |
143 mL/min | |
Grado GF/A | |
Lámina | |
de 500 °C | |
260 μm | |
20 x 25,4cm |
Lámina | |
1,6 μm | |
Se utiliza para el filtrado general de laboratorio de alta eficacia, incluida la supervisión de contaminación del agua en efluentes, filtrado de agua, cultivos de bacterias y algas, análisis de productos alimenticios, filtrado de proteínas y radioinmunoensayo de β e débil | |
100 unidades | |
932 °F | |
0,01 in | |
Filtro de retención fina |
Seguridad y manipulación
- GF/A, 8 x 10 inch, 100 pack
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.