Learn More
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Spectrophotometer Software
Mida, analice y exporte datos con rapidez y facilidad con el software Thermo Scientific™ VISIONlite™.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-312300
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15835427
  • 990.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mida, analice y exporte datos con rapidez y facilidad con el Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software. El VISIONlite Software se ha diseñado para el uso con los espectrofotómetros UV-Visible y Visible independientes. Es un software intuitivo que proporciona todo lo necesario para obtener resultados rápidos y exactos.
El VISIONlite 5 Software amplía la capacidad del instrumento, ya que ofrece un almacenamiento de datos y métodos para los siguientes espectrofotómetros Thermo Scientific™:
Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Espectrofotómetro Visible GENESYS™ 20
Espectrofotómetros UV-Visible y Visible GENESYS™ 10S
Espectrofotómetro Evolution 60S
Espectrofotómetro Evolution 300
Las mejoras del software VISIONlite incluyen:
Barrido:
  • Selección de picos para identificar y etiquetar picos o valles de longitud de onda
  • Superposición de espectros para comparación visual
  • Importación, guardado o exportación de datos en formato nativo o CSV para facilitar su archivo y la generación de informes
  • Escala automática de datos y controles de zoom sencillos para exámenes detallados de espectros 
estática:  Para SPECTRONIC 200 y GENESYS 30, mida las reacciones cinéticas multicelda en paralelo o en serie
  • Cálculo automático de la actividad enzimática
  • Almacenamiento automático de datos e importación o exportación de los datos en formato CSV
  • Mida hasta 100 muestras en un único conjunto de datos 
Fija:
  • Mida en una o varias longitudes de onda
  • Aplique factores y ecuaciones a los datos para generar resultados directamente
  • Opciones de suma, resta, relación y corrección de la línea base
  • Muestra los resultados con unidades desde un menú o defina su propia unidad personalizada
  • Realice pruebas biológicas estándar utilizando los métodos de proteínas y ADN preprogramados
  • Guarde o imprima los resultados como un informe o exporte los datos en formato CSV para utilizarlos en una plantilla
Quant:  Su mayor cantidad de patrones y sus opciones de ajuste de curva no lineal ofrecen mayor confianza y precisión que la que se puede lograr con control local en los espectrofotómetros Thermo Scientific SPECTRONIC 200 y GENESYS 30
  • Elija entre las 11 unidades de informes preprogramadas o defina las suyas propias
  • Aplique factores de dilución en el software para que le permita conservar datos de todas las muestras dentro del rango sin necesidad de realizar cálculos fuera de línea
  • Guardado automático de datos para mayor tranquilidad
  • Guarde o imprima los resultados como un informe o exporte los datos en formato CSV para utilizarlos en su propia plantilla
Verificación del rendimiento:
  • Seleccione entre la gama de pruebas de verificación de rendimiento disponibles que se adaptan a las especificaciones de su instrumento’
  • VISIONlite 5 le pedirá que presente los materiales de referencia correctos en orden y, a continuación, imprimirá un informe completo para su archivo de cumplimiento
Control auxiliar:
Tanto si su experimento precisa automatización para mejorar el rendimiento de las muestras o termostatización para conservar muestras biológicas valiosas, VISIONlite 5 le ofrece un control total de los accesorios necesarios.
Software VISIONlite ColocCalc:
  • Escalas de color de espectro completo e informes de datos:  Registre los espectros requeridos en transmitancia o reflectancia y calcule valores de color
  • Serie de colores específica de la aplicación: PT-Co/APHA, blancura, color EP, vino, etc.
  • La transformación del espesor de la muestra permite corregir el espesor real de la muestra y los efectos de reflexión de la superficie frontal basados en un solo valor, el índice de refracción del material o un espectro de reflectancia de la superficie completa
Cálculos matemáticos y personalización
El software VISIONlite ColorCalc tiene la capacidad de realizar cálculos configurables o personalizados y de almacenar y presentar sus métodos personalizados en el menú de cálculos.
Especificaciones
Especificaciones
Interfaz intuitiva y de fácil uso para el escaneo de longitud de onda, cinética, mediciones de longitud de onda fija individual o múltiple y controles adicionales de análisis cuantitativo
Espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS 40-180
Cable de interfaz incluido para espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS 40-180 y BioMate 160
Software + cable VISIONlite 5
DVD con instalador de software y manual de usuario (en inglés y alemán). Idiomas de pantalla: Inglés, alemán, español, portugués, francés, italiano, ruso y coreano