Learn More
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Spectrophotometer Software
Mida, analice y exporte datos con rapidez y facilidad con el software Thermo Scientific™ VISIONlite™.
890.00€ - 5070.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12663775
|
Thermo Scientific™
834-091300 |
Interfaz intuitiva y de fácil uso para el escaneo de longitud de onda, cinética, mediciones de longitud de onda fija individual o múltiple y controles adicionales de análisis cuantitativo. |
890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15638135
|
Thermo Scientific™
699-129900 |
Licencia para 6 usuarios del software VISIONlite 5 |
5070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15835427
|
Thermo Scientific™
840-312300 |
Interfaz intuitiva y de fácil uso para el escaneo de longitud de onda, cinética, mediciones de longitud de onda fija individual o múltiple y controles adicionales de análisis cuantitativo |
990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15642104
|
Thermo Scientific™
869-175600 |
Escanee y calcule los parámetros triestímulo de color (XYZ) CIE L*a*b* Múltiples iluminantes y ángulos de observación de 2° y 10° |
3475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17778418
|
Thermo Scientific™
869-191700 |
Paquete de software independiente para espectrofotómetros Evolution y GENESYS con una amplia lista de procedimientos predefinidos para el análisis de vinos y zumos. |
2412.50€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mida, analice y exporte datos con rapidez y facilidad con el Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software. El VISIONlite Software se ha diseñado para el uso con los espectrofotómetros UV-Visible y Visible independientes. Es un software intuitivo que proporciona todo lo necesario para obtener resultados rápidos y exactos.
El VISIONlite 5 Software amplía la capacidad del instrumento, ya que ofrece un almacenamiento de datos y métodos para los siguientes espectrofotómetros Thermo Scientific™:
Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Espectrofotómetro Visible GENESYS™ 20
Espectrofotómetros UV-Visible y Visible GENESYS™ 10S
Espectrofotómetro Evolution 60S
Espectrofotómetro Evolution 300
El VISIONlite 5 Software amplía la capacidad del instrumento:
- Incorpore almacenamiento de datos y métodos para los espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 20 Visible.
- Elabore un informe con los resultados con una resolución de longitud de onda de 0,5 nm y 0,001 A para espectrofotómetros SPECTRONIC 200.
- Realice mediciones cinéticas automáticas en los espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 20 Visible.
- Escanee en el espectrofotómetro Visible GENESYS 20 .
- Produzca informes con formato en papel o con formato pdf.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc Software convierte el espectrofotómetro en un analizador de color, que ofrece cálculos para los estándares de color aplicados y más reconocidos:
- El paquete básico ofrece todos los ángulos de observación, iluminantes y espacios de color.
- El paquete avanzado ofrece cálculos especializados para coloración amarilla, productos farmacéuticos y control de calidad en producción de vino.
Es necesario un cable serie para conectar el ordenador al espectrofotómetro:
- Los instrumentos SPECTRONIC 200E, GENESYS 10S, BioMate 3s y Evolution 60S requieren un cable USB estándar (se suministra con todos los instrumentos excepto con el SPECTRONIC 200E)
- Los instrumentos GENESYS 20 requieren un cable serie RS-232 con conector DB-9.
- Los instrumentos Evolution 300 requieren un cable serie RS-232 con conector de módem nulo DB-9.
Es posible que su ordenador requiera un cable adicional de conversión de USB a DB-9 para poder conectarse al cable DB-9 RS-232.