Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, ROX
The Verso RT enzyme delivers high processivity and can be used at temperatures up to 57°C, delivering effective transcription through difficult RNA secondary structures.
en la oferta
Especificaciones
Método de detección | SYBR |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ |
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11832143
|
Thermo Scientific™
AB4105A |
200 reacciones |
en la oferta
200 reacciones |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11852143
|
Thermo Scientific™
AB4105C |
400 reacciones |
en la oferta
400 reacciones |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
The Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR ROX Kit for SYBR Green chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal for primer sequence optimization and collecting comparative data in experiments that do not require subsequent cDNA storage. The approach minimizes the risk of contamination, and improvements in reproducibility may be observed as a result of reduced sample handling.
Verso One-Step RT-qPCR Kits for SYBR Green chemistry are compatible with all major real-time thermal cyclers.
- Eliminate the need for DNase treatments - RT Enhancer (optional) prevents gDNA carry-over
- RT and qPCR steps performed in single tube - convenience and reduced contamination risk
- Use of the entire RT reaction as template for qPCR - improved sensitivity
- Verso RT enzyme is highly sensitive with broad dynamic range - accurate detection of RNA from 1pg to 1μg
- Verso RT enzyme has a wide working temperature range (42° to 57°C) - improved success with GC-rich and other difficult templates
- Contains an inert blue dye for ease of pipetting during reaction setup
Especificaciones
SYBR | |
Alto | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ | |
Kit RT-qPCR de 1 paso | |
ARN |
Tubo | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Verso | |
Expresión génica, Detección de patógenos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.