Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, ROX
The Verso RT enzyme delivers high processivity and can be used at temperatures up to 57°C, delivering effective transcription through difficult RNA secondary structures.
Marca:  Thermo Scientific™ AB4105C
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11852143
  • 1826.00€ / 400 reacciones
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR ROX Kit for SYBR Green chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal for primer sequence optimization and collecting comparative data in experiments that do not require subsequent cDNA storage. The approach minimizes the risk of contamination, and improvements in reproducibility may be observed as a result of reduced sample handling.
Verso One-Step RT-qPCR Kits for SYBR Green chemistry are compatible with all major real-time thermal cyclers.
  • Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
  • Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
  • Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
  • La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
  • La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
  • Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
Especificaciones
Especificaciones
Contiene:
•1 x 100 μl mezcla de enzimas de Verso
•1 x 500 μl
potenciador de RT• 1 x 5 ml 2X mezcla de ROX SYBR qPCR de 1 paso
• 1 x 100 µl 1M MgCl2.
Suficiente para reacciones de 400 x 25 μl
Almacenar a -20 °C
Tubo
RT-qPCR de 1 paso
Verso
400 reacciones
400 reacciones
SYBR
Alto
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Kit RT-qPCR de 1 paso
Expresión génica, Detección de patógenos
ARN
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.