Learn More
Wheaton™ Filtro de vacío
Facilita la conexión de conjuntos de filtración estándar de 47 y 90 mm con conexiones de tapón a un frasco de laboratorio estándar con una rosca GL45. El conjunto de adaptador de filtración Wheaton™ sustituye el tapón para crear la conexión con el frasco.
Marca: Wheaton™ 419505
216.26 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16560kg
Descripción
Facilita la conexión de conjuntos de filtración estándar de 47 y 90 mm con conexiones de tapón a un frasco de laboratorio estándar con una rosca GL45.El conjunto de adaptador de filtración Wheaton™ sustituye el tapón para crear la conexión con el frasco.
- Incluye una conexión de manguera PBT para uso con tubos flexibles de 6 mm de diámetro interno
- Un tapón de PBT GL32 con anillo de sellado de silicona con revestimiento de PTFE facilita la conexión con el conjunto de filtración
- Un tapón de PBT GL45 con anillo de sellado de silicona con revestimiento de PTFE facilita la conexión con el frasco.
Especificaciones
Conjuntos de filtración de 47 mm con conexiones de tapón | |
Para recoger el material filtrado directamente en un frasco de laboratorio estándar | |
Filtro de vacío |