Learn More
Wheaton™ Filtro de vacío
Facilita la conexión de conjuntos de filtración estándar de 47 y 90 mm con conexiones de tapón a un frasco de laboratorio estándar con una rosca GL45. El conjunto de adaptador de filtración Wheaton™ sustituye el tapón para crear la conexión con el frasco.
372.00€ - 880.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11771973
|
Wheaton™
419450 |
Conjuntos de filtración de 90 mm con conexiones de tapón |
880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744179
|
Wheaton™
419505 |
Conjuntos de filtración de 47 mm con conexiones de tapón |
372.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Facilita la conexión de conjuntos de filtración estándar de 47 y 90 mm con conexiones de tapón a un frasco de laboratorio estándar con una rosca GL45.El conjunto de adaptador de filtración Wheaton™ sustituye el tapón para crear la conexión con el frasco.
Para embudos de filtración de 250 a 1000mL• Adaptador para botella