Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
An excellent replacement for stainless steel tubing
75.35€ - 725.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de alta presión |
---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Longitud global (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Longitud global (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13069892
|
Kinesis™
02006-02 |
Rojo | 0,005 in | 5 ft | 7000 psi (483 bar) |
111.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13039882
|
Idex
02006-00 |
Natural | 0,01 in | 5 ft | 7000 psi (483 bar) |
77.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13009902
|
Idex
02006-33 |
Amarillo | 0,007 in | 50 ft | 7000 psi (483 bar) |
419.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13099882
|
Kinesis™
02006-20 |
Naranja | 0,02 in | 5 ft | 7000 psi (483 bar) |
77.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13029892
|
Kinesis™
02006-30 |
Verde | 0,03 in | 5 ft | 7000 psi (483 bar) |
75.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13039902
|
Idex
02006-04 |
Natural | 0,04 in | 5 ft | 5000 psi (345 bar) |
77.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13059882
|
Idex
02006-19 |
Azul | 0,01 in | 50 ft | 7000 psi (483 bar) |
419.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13049892
|
Kinesis™
02006-29 |
Verde | 0,03 in | 100 ft | 7000 psi |
725.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Un excelente reemplazo para tubos de acero inoxidable
Can be used in place of stainless steel tubing in most liquid analytical systems
- Biocompatible, inert and easy to cut
- Great for high-pressure applications
- Wide choice of outer and inner diameters
- Many sizes color-coded for easier inner diameter identification
Especificaciones
Aplicaciones de alta presión |