Learn More
Kinesis™ PEEK Chromatography Tubing
An excellent replacement for stainless steel tubing
Marca:  Idex 02006-19
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13059882
  • 419.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Un excelente reemplazo para tubos de acero inoxidable
Puede usarse en lugar de tubos de acero inoxidable en la mayoría de los sistemas analíticos de líquidos
  • Biocompatible, inerte y fácil de cortar
  • Ideal para aplicaciones de alta presión
  • Amplia variedad de diámetros exteriores e interiores
  • Muchos tamaños codificados por colores para facilitar la identificación del diámetro interior
Especificaciones
Especificaciones
Tubos para cromatografía
Aplicaciones de alta presión
50 ft
7000 psi (483 bar)
Azul
0,01 in
PEEK