Learn More
Thermo Scientific™ Componentes del sistema de filtros Unifilter de conexión directa
Minimice el tiempo de inactividad con estos componentes del sistema de filtración fáciles de reemplazar.
Marca:  Thermo Scientific™ 27000
Detalles adicionales : Peso : 4.76270kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10743452
  • 55.19€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Minimice el tiempo de inactividad. Los componentes del sistema de filtros Unifilter de conexión directa Thermo Scientific™ son fáciles de cambiar.
  • El filtro «drop-in» reemplazable de 0,5 μm mejora la vida útil de la columna y el rendimiento
  • Soporte acoplado directamente a la entrada del sistema analítico para ofrecer la máxima comodidad
Especificaciones
Especificaciones
4/4,6 mm
4,0/4,6 mm
Soporte de conexión directa Unifilter
Sistemas de filtros para HPLC de conexión directa Unifilter
Soporte de filtro Unifilter de conexión directa; 4,0/4,6 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.