Learn More
Thermo Scientific™ Componentes del sistema de filtros Unifilter de conexión directa
Minimice el tiempo de inactividad con estos componentes del sistema de filtración fáciles de reemplazar.
18.03€ - 78.01€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de filtros para HPLC de conexión directa Unifilter |
---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Descripción | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Descripción | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10743452
|
Thermo Scientific™
27000 |
4,0/4,6 mm | Soporte de filtro Unifilter de conexión directa; 4,0/4,6 mm | Soporte de conexión directa Unifilter |
55.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11538680
|
Thermo Scientific™
27002 |
3,0/2,1 mm | Soporte de filtro Unifilter de conexión directa; 2,1/3 mm | Soporte de conexión directa Unifilter |
78.01€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11518680
|
Thermo Scientific™
22150 |
4,0/4,6 mm | 0,5 µm; con anillo; para 4/4,6 mm de D.I.; por unidad | Frita con anillo de 0,5 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Minimice el tiempo de inactividad. Los componentes del sistema de filtros Unifilter de conexión directa Thermo Scientific™ son fáciles de cambiar.
- El filtro «drop-in» reemplazable de 0,5 μm mejora la vida útil de la columna y el rendimiento
- Soporte acoplado directamente a la entrada del sistema analítico para ofrecer la máxima comodidad
Especificaciones
Sistemas de filtros para HPLC de conexión directa Unifilter |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.