Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas
Diseñado para una refrigeración óptima y la máxima seguridad. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort y libre de chispas proporciona una refrigeración eficiente y uniforme en un depósito a prueba de explosiones. El controlador electrónico Comfort incluye sistemas integrados de alarma y monitorización. Disponible en dos tamaños: sobremesa y totalmente vertical.
1945.00€
Especificaciones
Tipo | Refrigerador de laboratorio |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 3 °C a 16 °C |
Material de la cabina | Acero |
Aislamiento | 40 mm de HDPE |
Certificaciones/conformidad | Certificado ATEX, Directiva de la UE 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura exterior (métrico) | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura exterior (métrico) | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10729575
|
Liebherr™
LKUEXV 1610 |
141 l | 82 cm | 3 |
1945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Table-height spark-free lab fridge, reach-in, 1-section, width 600mm, gross capacity 141 L.
- Temperature range +3 / +16°C, 3 adjustable glass shelves 440mm(W) x 420mm(D), white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
- Climate class 7, refrigerant R 600a, connection rating 1,0A, 230v/50/1-ph,energy consumption 273 kWh/a
- 130 litre net capacity
- ATEX-certified spark-free interior
- Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
- Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
- Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc.
- Door lock, reversible hinges, self-closing door
- 45 kg shelf load
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
Acero | |
Certificado ATEX, Directiva de la UE 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 | |
Blanco | |
61,5 cm | |
44 cm | |
50 Hz |
De 3 °C a 16 °C | |
40 mm de HDPE | |
Digital, externo | |
Automático | |
43,5 cm | |
220/240 V |