Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas
Diseñado para una refrigeración óptima y la máxima seguridad. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort y libre de chispas proporciona una refrigeración eficiente y uniforme en un depósito a prueba de explosiones. El controlador electrónico Comfort incluye sistemas integrados de alarma y monitorización. Disponible en dos tamaños: sobremesa y totalmente vertical.
Marca: Liebherr™ LKUexv 1610
1378.02 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 67.50000kg
Descripción
- Refrigerador de laboratorio libre de chispas para debajo de la mesa de trabajo, alcance directo, 1 sección, 600 mm de ancho, 141 l de capacidad bruta.
- Escala de temperatura de + 3 a + 16 °C, 3 estantes de vidrio regulables de 440 mm × 420 mm (An × F), exterior blanco, interior moldeado de poliestirol de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador.
- Clase climática 7, refrigerador R 600a, clasificación de conexión 1 A, 230 v/50/1-ph,consumo de energía de 273 kWh/a
- 130 capacidad neta en litros
- Interior sin chispas con certificación ATEX
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
- 45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
De 3 °C a 16 °C | |
Gradiente a 3,9 °C | |
Sólido | |
3 | |
Acero | |
40 mm de HDPE | |
Certificado ATEX, Directiva de la UE 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 | |
Digital, externo | |
Blanco | |
Automático | |
RS 485 | |
43,5 cm | |
67 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
315 kWh/a | |
38 kg |
141 l | |
0,1 °C | |
R 600a | |
0 | |
45 kg | |
Acero con revestimiento blanco | |
Plástico ABS | |
Para debajo de mesa | |
No | |
Digital | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
61,5 cm | |
82 cm | |
59,7 cm | |
1 A | |
50 Hz | |
41 kg |