Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad XL-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
6206.30€ - 7186.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, certificado CE, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 1018 mm |
Fondo interior (métrico) | 864 mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) interior | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) interior | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15974386
|
asecos™
3039300130397 |
936 mm | 1 estante (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 zócalo de transporte (acero con revestimiento de polvo), 1 sumidero inferior con rejilla (acero laminado galvanizado) |
6397.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15954386
|
asecos™
3039300130395 |
936 mm | 1 zócalo de transporte (acero con revestimiento de polvo), 1 sumidero inferior con rejilla (acero laminado galvanizado) |
6206.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15944376
|
asecos™
3038200130384 |
1386 mm | 1 zócalo de transporte (acero con revestimiento de polvo), 1 sumidero inferior con rejilla (acero laminado galvanizado) |
6985.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15964376
|
asecos™
3038200130388 |
1386 mm | 1 sumidero inferior con estantes, 1 zócalo de transporte (acero con revestimiento en polvo) |
7186.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Ningún uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro
- Flexibilidad interna: Zócalo de transporte (opcional) para una movilidad fácil y segura dentro de la empresa
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Seguridad durante el trasvase: Cable de conexión de toma de tierra de extremo a extremo en el panel posterior, cables de toma de tierra en el interior con abrazadera
equipamiento interior con
- 1 x zócalo de transporte altura = 100 mm , acero plastificado, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención con rejilla, volumen: 235 litros, plancha de acero galvanizada
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, certificado CE, conformidad CE | |
864 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
2224 mm | |
1 zócalo de transporte (acero con revestimiento de polvo), 1 sumidero inferior con rejilla (acero laminado galvanizado) | |
Liso con revestimiento en polvo |
1018 mm | |
Gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1890 mm | |
2 |