Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad XL-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3039300130395
Detalles adicionales : Peso : 837.06842kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro
- Flexibilidad interna: zócalo de transporte (opcional) para un transporte interno seguro y sencillo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Seguridad durante la decantación: conexión a tierra de extremo a extremo en el panel trasero, interior con cables de tierra que incluye abrazadera
- Certificados
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
1890 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
936 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1105 mm | |
1018 × 1105 × 2224 mm | |
864 × 936 × 1890 mm | |
1018 mm | |
Con aletas | |
2 |
1 zócalo de transporte (acero con revestimiento de polvo), 1 sumidero inferior con rejilla (acero laminado galvanizado) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
864 mm | |
Acero | |
1 zócalo de transporte (acero con revestimiento de polvo), 1 sumidero inferior con rejilla (acero laminado galvanizado) | |
918,50 kg | |
Gris claro | |
2224 mm | |
XL90.222.110.WDAS | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, certificado CE, conformidad CE |