Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX Vol.2-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
4017.40€ - 5570.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Descripción | Manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT) |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 x 1196 x 1968 mm |
Alertas:
For indoor use only
Product Code | Brand | Configuración | Color | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Configuración | Color | Price | Quantity & Availability | ||||
15556855
|
asecos™
3011900133715 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4017.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15982686
|
asecos™
3011900233715 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4017.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15942666
|
asecos™
3011900133719 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4245.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15922696
|
asecos™
3011900233719 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4245.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15992666
|
asecos™
3011900133724 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4966.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15972696
|
asecos™
3011900233724 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4966.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15992696
|
asecos™
3011900233726 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
5570.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Puertas plegables con ahorro de espacio: Menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas
- Fácil manipulación: Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Siempre cerrado: El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones bloqueadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 3 x bandeja tipo cubeta, capacidad de carga: 150 kg, volumen: 33 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada altura = 111 mm, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 55 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Specifications
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Acero | |
Plegado, Cierre automático | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAC | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1050 mm |
616 mm | |
Manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT) | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1742 mm | |
2 | |
1196 mm |