Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX Vol.2-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca: asecos™ 3011900133724
Detalles adicionales : Peso : 448.99921kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Puertas plegables que ahorran espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras las puertas están abiertas
- Uso sencillo: manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT)
- Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Siempre cerrado: el cierre automático de puertas en serie (TSA) libera las puertas detenidas después de unos 60 segundos; señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1742 mm | |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
524 mm | |
Acero | |
616 × 1196 × 1968 mm | |
524 × 1050 × 1742 mm | |
616 mm | |
Plegado, Cierre automático | |
2 |
Manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT) | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
1050 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1196 mm | |
495 kg | |
Gris claro | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAC | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |