Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones, revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones integrados Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro integrados con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
121.00€ - 316.00€
Especificaciones
Clasificación | R |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho acolchado con teflón |
Color | Transparente |
Material | Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A) |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11573532
|
Fisherbrand™
|
16 ml | 21 mm | 73 mm |
130.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11503532
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 12 mm | 38 mm |
177.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11533542
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 28 mm | 73 mm |
121.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11593532
|
Fisherbrand™
|
30 ml | 25 mm | 94 mm |
316.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11543542
|
Fisherbrand™
|
2 ml | 15 mm | 31 mm |
190.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11543532
|
Fisherbrand™
|
8 ml | 17mm | 63 mm |
122.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11563542
|
Fisherbrand™
|
6 ml | 19 mm | 43 mm |
191.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11523532
|
Fisherbrand™
|
4 ml | 15mm | 48 mm |
187.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11513542
|
Fisherbrand™
|
20 ml | 28mm | 60 mm |
197.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11563532
|
Fisherbrand™
|
12 ml | 19 mm | 68 mm |
131.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones inte°Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro inte°con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
- Envasados en bandejas particionadas
- También disponibles: viales prelimpiados de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA), con o sin certificación, y equipados con tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con septo de silicona con exterior de PTFE
Specifications
R | |
Transparente | |
No estéril | |
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz | |
Ajustado | |
Vial |
Caucho acolchado con teflón | |
Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A) | |
Sí | |
Fenólico | |
ASTM, USP Tipo I |