Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones, revestimiento de caucho con lámina de PTFE blanco 14B
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones integrados Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro integrados con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
Marca:  Fisherbrand™
87.26 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21960" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11573532
  • 130.00€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los viales para muestras transparentes de vidrio borosilicatado tipo 1 Clase A con tapones inte°Fisherbrand™ incluyen tapones fenólicos de color negro inte°con revestimiento de PolyCone o revestimiento de caucho de color blanco con exterior de PTFE.
  • Envasados en bandejas particionadas
  • También disponibles: viales prelimpiados de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA), con o sin certificación, y equipados con tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con septo de silicona con exterior de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
R
Transparente
Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A)
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz
4,32 dr.
Fenólico
73 mm
ASTM, USP Tipo I
18-400
Caucho acolchado con teflón
21 mm
No estéril
16 ml
144
16 mL
Ajustado
Paquete de 144
Vial
Análisis de orgánicos volátiles