Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos transparentes Tygon E-3603
Tygon™ E-3603 Transparent Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences ACF00017
Detalles adicionales : Peso : 0.80100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15121859
  • 119.00€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho.Los tubos transparentes Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ admiten prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas de cualquier laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras,
  • desecadores, líneas de gas y línea de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
Laboratory Tubing
6,4 mm
9,5 mm
15 m
1,6 mm
Transparente
0.25 in.
Tygon
49.2 ft.
0.06 in.
Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
20 psi