Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos transparentes Tygon E-3603
Tygon™ E-3603 Transparent Tubing for laboratory and vacuum applications.
29.75€ - 119.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Laboratory Tubing |
---|---|
Material | Tygon |
Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15121859
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00017 |
9,5 mm | 20 psi |
119.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15368051
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00001 |
2,4 mm | 80 psi |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho.Los tubos transparentes Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ admiten prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas de cualquier laboratorio.
Tygon™ E-3603 tubing from Saint-Gobain is crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory. It is non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications. Tygon™ E-3603 has high tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory. It is non-toxic and non-contaminating, and less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning.- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Especificaciones
Laboratory Tubing | |
49.2 ft. | |
Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos |
Tygon | |
15 m | |
Transparente |