Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-200
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante TX-200 de 4 x 180 ml.
154.00€ - 1240.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16 |
---|---|
Biocontainment | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10707025
|
Thermo Scientific™
75003658 |
Rotor basculante TX-200 |
1240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11784998
|
Thermo Scientific™
75003659 |
Cestillos redondos para rotor TX-200 (4) |
880.00€
4 sets |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11794998
|
Thermo Scientific™
75003660 |
Tapas de biocontención para cestillos redondos (4) |
263.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11765008
|
Thermo Scientific™
75003687 |
Juntas tóricas de repuesto para tapas |
154.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-200 de 4 x 180 ml.
Información para pedidos:Los cestillos redondos (75-003-659), las tapas de biocontención (75-003-660) y juntas tóricas de repuesto (75-003-687) se venden por separado. Hay también disponible una amplia gama de adaptadores. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Series de centrífugas Thermo Scientific SorvallTM ST16, SL16, Sorvall LegendTM X1, MultifugeTM X1 y MegafugeTM 16.
Recomendado para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
Especificaciones
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16 | |
Sí |