Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-200
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante TX-200 de 4 x 180 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003660
227.38 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11794998
  • 263.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-200 de 4 x 180 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos redondos (75-003-659), las tapas de biocontención (75-003-660) y las juntas tóricas de repuesto (75-003-687) se venden por separado. Hay también disponible una amplia gama de adaptadores. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
Tapas de biocontención para cestillos redondos (4)
Tapa del cestillo
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16