Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado de pH Tuff-Tip™
Este electrodo combinado de pH es ideal para la medición de muestras muy cargadas con un elevado grado de contaminación.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755638
  • 110.24€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Electrodo de pH con gel de epoxi irrompible con bombilla a prueba de golpes protegida Tuff-Tip™
  • Junta anular cerámica que no se ve afectada por la contaminación
  • Los electrodos de junta doble se recomiendan para las soluciones cargadas
  • Mantenimiento reducido y tiempo de respuesta corto
  • Se suministra con un cable de 1 m DIN o BNC
Especificaciones
Especificaciones
BNC
12 mm
Para muestras muy cargadas con un alto grado de contaminación
120 mm
De 0 a 13
Junta simple
Electrodo combinado de pH
Cable de 1 m, conector BNC
Cuerpo epóxico
De -5 °C a +100 °C