Learn More
Fisherbrand™ Electrodo combinado de pH Tuff-Tip™
Este electrodo combinado de pH es ideal para la medición de muestras muy cargadas con un elevado grado de contaminación.
110.24€ - 132.50€
Especificaciones
Tipos de conector | BNC |
---|---|
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Tipo | Electrodo combinado de pH |
Para utilizar con (aplicación) | Para muestras muy cargadas con un alto grado de contaminación |
Incluye | Cable de 1 m, conector BNC |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11775638
|
Fisherbrand™
|
Junta doble |
132.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755638
|
Fisherbrand™
|
Junta simple |
110.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Electrodo de pH con gel de epoxi irrompible y carcasa a prueba de impactos Tuff Tip® protegida
- Unión anular de cerámica insensible a la contaminación
- Los electrodos de unión doble se recomiendan para soluciones cargadas
- Mantenimiento reducido y tiempo de respuesta corto
- Se suministra con cable de 1 m DIN o BNC
Especificaciones
BNC | |
Electrodo combinado de pH | |
Cable de 1 m, conector BNC | |
Cuerpo epóxico | |
De -5 °C a +100 °C |
12 mm | |
Para muestras muy cargadas con un alto grado de contaminación | |
120 mm | |
Desde 0 hasta 13 |