Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
Transport Box XL Tube Rack Insert Accessories
106.43€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack Insert |
---|---|
Color | Clear |
Material | PETG |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13.1 x 14.3 x 5.6 in. |
Cantidad | 3 Pk. |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17926260
|
Fisherbrand™
|
3.5 to 7.5 mL Blood Tubes |
106.43€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17956260
|
Fisherbrand™
|
3.5 to 10 mL Blood Tubes and 15/50 mL Conical Tubes |
106.43€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17916260
|
Fisherbrand™
|
10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes |
106.43€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
- Thermoformed PETG
- Tube Rack Inserts can be used separately
- Lid removes completely for easy cleaning
- Insert deep enough to be filled with ice
Especificaciones
Rack Insert | |
PETG | |
3 Pk. |
Clear | |
13.1 x 14.3 x 5.6 in. | |
Non-sterile |