Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
Transport Box XL Tube Rack Insert Accessories
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17916260
  • 106.43€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
  • Thermoformed PETG
  • Tube Rack Inserts can be used separately
  • Lid removes completely for easy cleaning
  • Insert deep enough to be filled with ice
Especificaciones
Especificaciones
Rack Insert
PETG
10 mL Blood Tubes and 15 mL Conical Tubes
Non-sterile
Clear
13.1 x 14.3 x 5.6 in.
3 Pk.